Läs mer
(5E)-5-(4-Hydroxybenzylidene)-1,3-thiazolidine-2,4-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5E)-5-(4-Hydroxybenzylidene)-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| CAS | 103788-60-9 |
| Molekylformel | C10H7NO3S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 5-[(4-Hydroxyphenyl)methylene]-2,4-thiazolidinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO3S/c12-7-3-1-6(2-4-7)5-8-9(13)11-10(14)15-8/h1-5,12H,(H,11,13,14)/b8-5- |
| LEDER | Oc1ccc(\C=C\2/SC(=O)NC2=O)cc1 |
| IUPAC-namn | (5Z)-5-[(4-hydroxyphenyl)methylidene]-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.23 |
| Formel vikt | 221.0147 |