Läs mer
(5E)-5-(4-Hydroxybenzylidene)-1,3-thiazolidine-2,4-dione, TRC
Produktkod. 30405358
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30405358 2.5 g
1 options
Produktkod. 30405358 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8296752.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5E)-5-(4-Hydroxybenzylidene)-1,3-thiazolidine-2,4-dione
CAS 103788-60-9
Molekylformel C10H7NO3S
Kvantitet 2.5 g
Synonym 5-[(4-Hydroxyphenyl)methylene]-2,4-thiazolidinedione
InChI formel InChI=1S/C10H7NO3S/c12-7-3-1-6(2-4-7)5-8-9(13)11-10(14)15-8/h1-5,12H,(H,11,13,14)/b8-5-
LEDER Oc1ccc(\C=C\2/SC(=O)NC2=O)cc1
IUPAC-namn (5Z)-5-[(4-hydroxyphenyl)methylidene]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
Molekylvikt (g/mol) 221.23
Formel vikt 221.0147