Läs mer
(5E)-6-(4-Hydroxy-3-metoxifyrenyl)-5-hexen-2,4-dione, TRC
Produktkod. 30395286
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30395286 100 mg
1 options
Produktkod. 30395286 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH946385100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5E)-6-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-5-hexene-2,4-dione
CAS 189181-53-1
Molekylformel C13H14O4
Kvantitet 100 mg
Synonym (E)-6-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)hex-5-ene-2,4-dione
InChI formel InChI=1S/C13H14O4/c1-9(14)7-11(15)5-3-10-4-6-12(16)13(8-10)17-2/h3-6,8,16H,7H2,1-2H3/b5-3+
LEDER CC(=O)CC(=O)/C=C/C1=CC(=C(C=C1)O)OC
IUPAC-namn (E)-6-(4-hydroxy-3-metoxifenyl)hex-5-en-2,4-dione
Molekylvikt (g/mol) 234.25
Formel vikt 234.0892