missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(1R,3S)-Camphoric Acid, TRC

Produktkod. 17901225
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17901225 5 g
17934315 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17901225 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1659055G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 124-83-4
Molekylformel C10H16O4
Molekylvikt (g/mol) 200.23
Synonym (1R,3S)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic Acid, (1R-cis)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic Acid, (1R,3S)-(+)-Camphoric Acid, (+)-(1R,3S)-1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, (+)-Camphoric Acid, (1R)-cis-Camphoric Acid, D-(+)-Camphoric Acid, D-Camphoric aAid, Dextrocamphoric Acid, d-(+)-Camphoric Acid, d-Camphoric Acid;
IUPAC-namn (1R,3S)-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid
LEDER CC1(C)[C@H](CC[C@@]1(C)C(=O)O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (1R,3S)-Camphoric Acid
InChI formel InChI=1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m1/s1
Formel vikt 200.1049
Kvantitet 5 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.