missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5H,6H,7H-Cyclopenta[b]pyridine-7-carboxylic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5H,6H,7H-Cyclopenta[b]pyridine-7-carboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1610919-99-7 |
| Molekylformel | C9H9NO2.HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5H-Cyclopenta[b]pyridine-7-carboxylic acid, 6,7-dihydro-, hydrochloride (1:1) (ACI), 6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride, 5H,6H,7H-Cyclopenta[b]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO2.ClH/c11-9(12)7-4-3-6-2-1-5-10-8(6)7;/h1-2,5,7H,3-4H2,(H,11,12);1H |
| LEDER | Cl.OC(=O)C1CCc2cccnc12 |
| IUPAC-namn | 6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine-7-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.63 |
| Formel vikt | 199.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?