Läs mer
5H-kromeno[2,3-b]pyridin-5-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10572432
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10572432 1 g 1g
10270505 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10572432 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB03140DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 6537-46-8
Molekylformel C12H7NO2
MDL-nummer MFCD00052253
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5H-Chromeno[2, 3-b]pyridin-5-one
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 197.19
Procent renhet 97%