Läs mer
5H-Dibenzo[a,d][7]annulen (Dibenzocyklopepten), Mikromol™
Produktkod. 30050115
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30050115 50 mg
1 options
Produktkod. 30050115 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0609.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
5H-Dibenzo[a,d][7]annulen (Dibenzocyklopepten)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzocycloheptene
CAS 256-81-5
Analyt- eller komponentnamn Dibenzocycloheptene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H12
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Cyproheptadine Hydrochloride Imp. A (EP), Cyproheptadine Imp. A (EP), Cyproheptadine USP Related Compound A, Cyproheptadine USP RC A, 5H-Dibenzo[a,d][7]annulene, Dibenzocycloheptene, Cyproheptadine Related Compound A, Cyproheptadine Hydrochloride Impurity A, Cyproheptadine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C15H12/c1-3-7-14-11-15-8-4-2-6-13(15)10-9-12(14)5-1/h1-10H,11H2
LEDER C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC-namn 11H-dibenzo[1,2-b:2',1'-e][7]annulen
Molekylvikt (g/mol) 192.26
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 192,0939 g/mol