Läs mer
5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one (Dibenzosuberenone), Mikromol™
Beskrivning
5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one (Dibenzosuberenone)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one (Dibenzosuberenone) |
| CAS | 2222-33-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one (Dibenzosuberenone) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H10 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, Dibenzosuberenone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H |
| LEDER | O=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-one |
| Visa mer |