Läs mer
5H-Dibenzo[a,d]cykloepten, TRC
Produktkod. 30138082
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30138082 2.5 g 2.5g
30009662 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138082 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4170552.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 256-81-5
Molekylformel C15 H12
Molekylvikt (g/mol) 192.26
Synonym 5H-Dibenzo[a,d][7]annulene, Cyproheptadine Hydrochloride Imp. A (EP), Dibenzocycloheptene
IUPAC-namn 11H-dibenzo[1,2-b:2',1'-e][7]annulen
LEDER C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibenzocycloheptene
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C15H12/c1-3-7-14-11-15-8-4-2-6-13(15)10-9-12(14)5-1/h1-10H,11H2
Formel vikt 192.0939