missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride (5-Chlorocarbonyliminostilbene), Mikromol™

Produktkod. 30050059
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050059 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050059 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0076.180025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride (5-Chlorocarbonyliminostilbene)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride (5-Chlorocarbonyliminostilbene)
CAS 33948-22-0
Analyt- eller komponentnamn 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride (5-Chlorocarbonyliminostilbene)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H10 Cl N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 5H-Dibenzo[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride, 5-Chlorocarbonyliminostilbene, Iminostilbene N-Carbonyl Chloride, Carbamazepine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C15H10ClNO/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H
LEDER ClC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC-namn benzo[b][1]benzazepine-11-carbonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 255.7
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 255.0451 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.