Läs mer
5H-Dibenzo[b,f]azepine (Iminostilbene), Mikromol™
Produktkod. 17971446
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17971446 100 mg
17903046 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17971446 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0076.08
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
5H-Dibenzo[b,f]azepin (Iminostilben)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iminostilbene
CAS 256-96-2
Analyt- eller komponentnamn Iminostilbene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H11 N
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Carbamazepine Imp. D (EP), Oxcarbazepine Imp. E (EP), Carbamazepine USP Related Compound B, Carbamazepine USP RC B, 5H-Dibenzo[b,f]azepine, Iminostilbene, 2,2'-Iminostilbene, 5-Azadibenzo[a,e]cycloheptatriene, Dibenz[b,f]azepine, NSC 123458, RP 9989, Carbamazepine Related Compound B, Carbamazepine Impurity D, Oxcarbazepine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C14H11N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-10,15H
LEDER N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC-namn 11H-benzo[b][1]benzazepin
Molekylvikt (g/mol) 193.24
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 193,0891 g/mol