Läs mer
5H-Octafluoropentanal, Technical Grade, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5H-Octafluoropentanal','Technical Grade |
| CAS | 2648-47-7 |
| Molekylformel | C5H2OF8 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentanal, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorovaleraldehyde, 5-Hydrooctafluorovaleraldehyde, ω-Hydrooctafluoropentanoic Aldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2F8O/c6-2(7)4(10,11)5(12,13)3(8,9)1-14/h1-2H |
| LEDER | FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=O |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.05 |
| Formel vikt | 229.9978 |