missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5H-Pyrido[3,2-b]azepine-6,9-(7H,8H)-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5H-Pyrido[3,2-b]azepine-6,9-(7H,8H)-dione |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O2/c12-7-3-4-8(13)11-6-2-1-5-10-9(6)7/h1-2,5H,3-4H2,(H,11,13) |
| Formel vikt | 176.0586 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?