Läs mer
Grathwol Plastic, Jerry Can (Height: 242 mm)
Produktkod. 12357647
Encompass
:
5L Jerrycan
Produktkod. 12357647
Brand: Grathwol 512987010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Capacity Metric: 5 L
  • Used for storing liquids
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1.3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Djup (metriskt) 190 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 43 mm
Höjd (metrisk) med stängning 242 mm
Material Plastic
Produkttyp Jerry Can
Bredd (metrisk) 168 mm
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.