Läs mer
HUBER 5L termovätska
Produktkod. 10775016
Change view
Temperaturområde:
-10 °C till +120 °C
-20 °C till 195 °C till 235 °C
-40 °C till +165 °C till 220 °C
-60 °C till 115 °C till 200 °C
-80 °C till +100 °C till 250 °C
-80 °C till +55 °C
-90 °C till +55 °C till 170 °C
20 °C till 275 °C
Temperatur (metrisk) Max:
100 °C öppet bad, 250 °C slutna applikationer (Unistats™ )
115 °C öppet bad, 200 °C slutna applikationer (Unistats™ )
120 °C
165 °C öppet bad, 220 °C slutna applikationer (Unistats™ )
195 °C öppet bad, 235 °C slutna applikationer (Unistats™ )
275 °C
55 °C
55 °C öppet bad, 170 °C slutna applikationer (Unistats™ )
Viskositet:
10 mm 2 /sek.
20 mm 2 /sek.
3 mm 2 /sek.
5 mm 2 /sek.
50 mm 2 /sek.
8 mm 2 /sek.
Typ:
Silikonolja
Syntetisk olja
Förpackningsstorlek:
5 L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde Temperatur (metrisk) Max Viskositet Typ unitSize
10775016 -10 °C till +120 °C 120 °C 8 mm 2 /sek. Syntetisk olja 5 L
11517364 -20 °C till 195 °C till 235 °C 195 °C öppet bad, 235 °C slutna applikationer (Unistats™ ) 20 mm 2 /sek. Silikonolja 5 L
11527424 -40 °C till +165 °C till 220 °C 165 °C öppet bad, 220 °C slutna applikationer (Unistats™ ) 10 mm 2 /sek. Silikonolja 5 L
11587364 -80 °C till +100 °C till 250 °C 100 °C öppet bad, 250 °C slutna applikationer (Unistats™ ) 3 mm 2 /sek. Silikonolja 5 L
11547364 -60 °C till 115 °C till 200 °C 115 °C öppet bad, 200 °C slutna applikationer (Unistats™ ) 5 mm 2 /sek. Silikonolja 5 L
11567364 -80 °C till +55 °C 55 °C 3 mm 2 /sek. Silikonolja 5 L
11517374 -90 °C till +55 °C till 170 °C 55 °C öppet bad, 170 °C slutna applikationer (Unistats™ ) 3 mm 2 /sek. Silikonolja 5 L
11547424 20 °C till 275 °C 275 °C 50 mm 2 /sek. Silikonolja 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10775016 Leverantör HUBER Leverantörsnummer 9684
Rekommenderas för många temperaturkontrollapplikationer. Huber Kaeltmaschinenbau™ 5L Thermofluid oljor ger optimal värmeöverföring. Temperaturområdena varierar från -90°– 275 °C, med viskositet vid 25° från 3 till 50 mm 2 /sekund.
  • Termovätskor för många temperaturkontrollapplikationer
  • Visa bästa möjliga termodynamiska och miljömässiga egenskaper
  • Säker tillförlitlig drift förlitar sig på överensstämmelse med säkerhetsstandarder för att säkerställa optimala resultat
  • Många sorter har högre maxtemperatur när de används i en Unistat™ stängd ansökan
  • Bekväm 5L burkar med kisel eller syntetisk olja för begränsad förvaring eller arbetsutrymmen
Specifikationer
Temperaturområde -10 °C till +120 °C
Typ Syntetisk olja
Kvantitet 5 L
Temperatur (metrisk) Max 120 °C
Viskositet 8 mm 2 /sek.