Läs mer
HUBER 5L termovätska
Temperaturområde:
-10 °C till +120 °C
-20 °C till 195 °C till 235 °C
-40 °C till +165 °C till 220 °C
-60 °C till 115 °C till 200 °C
-80 °C till +100 °C till 250 °C
-80 °C till +55 °C
-90 °C till +55 °C till 170 °C
20 °C till 275 °C
Temperatur (metrisk) Max:
100 °C öppet bad, 250 °C slutna applikationer (Unistats™ )
115 °C öppet bad, 200 °C slutna applikationer (Unistats™ )
120 °C
165 °C öppet bad, 220 °C slutna applikationer (Unistats™ )
195 °C öppet bad, 235 °C slutna applikationer (Unistats™ )
275 °C
55 °C
55 °C öppet bad, 170 °C slutna applikationer (Unistats™ )
Viskositet:
10 mm 2 /sek.
20 mm 2 /sek.
3 mm 2 /sek.
5 mm 2 /sek.
50 mm 2 /sek.
8 mm 2 /sek.
Typ:
Silikonolja
Syntetisk olja
Förpackningsstorlek:
5 L
Beskrivning
- Termovätskor för många temperaturkontrollapplikationer
- Visa bästa möjliga termodynamiska och miljömässiga egenskaper
- Säker tillförlitlig drift förlitar sig på överensstämmelse med säkerhetsstandarder för att säkerställa optimala resultat
- Många sorter har högre maxtemperatur när de används i en Unistat™ stängd ansökan
- Bekväm 5L burkar med kisel eller syntetisk olja för begränsad förvaring eller arbetsutrymmen
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde | -20 °C till 195 °C till 235 °C |
| Typ | Silikonolja |
| Kvantitet | 5 L |
| Temperatur (metrisk) Max | 195 °C öppet bad, 235 °C slutna applikationer (Unistats™ ) |
| Viskositet | 20 mm 2 /sek. |