Läs mer
HUBER 5L termovätska
Beskrivning
- Termovätskor för många temperaturkontrollapplikationer
- Visa bästa möjliga termodynamiska och miljömässiga egenskaper
- Säker tillförlitlig drift förlitar sig på överensstämmelse med säkerhetsstandarder för att säkerställa optimala resultat
- Många sorter har högre maxtemperatur när de används i en Unistat™ stängd ansökan
- Bekväm 5L burkar med kisel eller syntetisk olja för begränsad förvaring eller arbetsutrymmen
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde | -90 °C till +55 °C till 170 °C |
| Typ | Silikonolja |
| Kvantitet | 5 L |
| Temperatur (metrisk) Max | 55 °C öppet bad, 170 °C slutna applikationer (Unistats™ ) |
| Viskositet | 3 mm 2 /sek. |