Läs mer
HUBER 5L termovätska
Produktkod. 11587364
Change view
Temperaturområde:
-10 °C till +120 °C
-20 °C till 195 °C till 235 °C
-40 °C till 165 °C till 220 °C
-60 °C till 115 °C till 200 °C
-80 °C till +55 °C
-80 °C till 100 °C till 250 °C
-90 °C till +55 °C till 170 °C
20 °C till 275 °C
Temperatur (metrisk) Max:
100 °C, 250 °C
115 °C, 200 °C
120 °C
165 °C, 220 °C
195 °C, 235 °C
275 °C
55 °C
55 °C, 170 °C
Viskositet:
10 mm 2 /sek.
20 mm 2 /sek.
3 mm 2 /sek.
5 mm 2 /sek.
50 mm 2 /sek.
8 mm 2 /sek.
Typ:
Silikonolja
Syntetisk olja
Förpackningsstorlek:
5 L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde Temperatur (metrisk) Max Viskositet Typ unitSize
11587364 -80 °C till 100 °C till 250 °C 100 °C, 250 °C 3 mm 2 /sek. Silikonolja 5 L
10775016 -10 °C till +120 °C 120 °C 8 mm 2 /sek. Syntetisk olja 5 L
11517364 -20 °C till 195 °C till 235 °C 195 °C, 235 °C 20 mm 2 /sek. Silikonolja 5 L
11527424 -40 °C till 165 °C till 220 °C 165 °C, 220 °C 10 mm 2 /sek. Silikonolja 5 L
11547364 -60 °C till 115 °C till 200 °C 115 °C, 200 °C 5 mm 2 /sek. Silikonolja 5 L
11567364 -80 °C till +55 °C 55 °C 3 mm 2 /sek. Silikonolja 5 L
11517374 -90 °C till +55 °C till 170 °C 55 °C, 170 °C 3 mm 2 /sek. Silikonolja 5 L
11547424 20 °C till 275 °C 275 °C 50 mm 2 /sek. Silikonolja 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11587364 Leverantör HUBER Leverantörsnummer 6275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11610.00 SEK
    9467.32 SEK / 5 L
    Save 2142.68 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för många temperaturkontrollapplikationer. Huber Kaeltmaschinenbau™ 5L Thermofluid oljor ger optimal värmeöverföring. Temperaturområdena varierar från -90°– 275 °C, med viskositet vid 25° från 3 till 50 mm 2 /sekund.
  • Termovätskor för många temperaturkontrollapplikationer
  • Visa bästa möjliga termodynamiska och miljömässiga egenskaper
  • Säker tillförlitlig drift förlitar sig på överensstämmelse med säkerhetsstandarder för att säkerställa optimala resultat
  • Många sorter har högre maxtemperatur när de används i en Unistat™ stängd ansökan
  • Bekväm 5L burkar med kisel eller syntetisk olja för begränsad förvaring eller arbetsutrymmen
Spécification
Temperaturområde -80 °C till 100 °C till 250 °C
Typ Silikonolja
Kvantitet 5 L
Temperatur (metrisk) Max 100 °C, 250 °C
Viskositet 3 mm 2 /sek.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.