Läs mer
HUBER 5L termovätska
Produktkod. p-8011871
Temperaturområde:
-10 °C till +120 °C
-20 °C till 195 °C till 235 °C
-40 °C till +165 °C till 220 °C
-60 °C till 115 °C till 200 °C
-80 °C till +100 °C till 250 °C
-80 °C till +55 °C
-90 °C till +55 °C till 170 °C
20 °C till 275 °C
Temperatur (metrisk) Max:
100 °C öppet bad, 250 °C slutna applikationer (Unistats™ )
115 °C öppet bad, 200 °C slutna applikationer (Unistats™ )
120 °C
165 °C öppet bad, 220 °C slutna applikationer (Unistats™ )
195 °C öppet bad, 235 °C slutna applikationer (Unistats™ )
275 °C
55 °C
55 °C öppet bad, 170 °C slutna applikationer (Unistats™ )
Viskositet:
10 mm 2 /sek.
20 mm 2 /sek.
3 mm 2 /sek.
5 mm 2 /sek.
50 mm 2 /sek.
8 mm 2 /sek.
Typ:
Silikonolja
Syntetisk olja
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. 10775016
Brand: HUBER 9684
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rekommenderas för många temperaturkontrollapplikationer. Huber Kaeltmaschinenbau™ 5L Thermofluid oljor ger optimal värmeöverföring. Temperaturområdena varierar från -90°– 275 °C, med viskositet vid 25° från 3 till 50 mm 2 /sekund.
  • Termovätskor för många temperaturkontrollapplikationer
  • Visa bästa möjliga termodynamiska och miljömässiga egenskaper
  • Säker tillförlitlig drift förlitar sig på överensstämmelse med säkerhetsstandarder för att säkerställa optimala resultat
  • Många sorter har högre maxtemperatur när de används i en Unistat™ stängd ansökan
  • Bekväm 5L burkar med kisel eller syntetisk olja för begränsad förvaring eller arbetsutrymmen
Specifikationer
Temperaturområde -10 °C till +120 °C
Typ Syntetisk olja
Kvantitet 5 L
Temperatur (metrisk) Max 120 °C
Viskositet 8 mm 2 /sek.
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1-decene