Läs mer
Fisherbrand™ 5LT Vakuumpumpolja
Produktkod. 16234591 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kvantitet:
5 l
Produktkod. Kvantitet
16234591 5 l
1 options
Produktkod. 16234591
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Trippeldestillerad kolväteolja för användning i CRVpro pumps. Ger rätt viskositet, lågt ångtryck och kemisk stabilitet som behövs för att uppnå maximal pumpeffektivitet.
  • Fysiskt tillstånd: Flytande
  • Färg: Ljusgul
  • Ångtryck vid 20 °C (mbar): 5x10^-3
  • Viskositet vid 40 °C (cST): 94 mm2/s
  • Flampunkt: 265 °C
  • Relativ densitet vid 15 °C: 0,87 g/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Ljusgul
Beskrivning Vakuumpump olja
Kvantitet 5 l