Läs mer
Thermo Scientific™ 5 me-dC Phosphoramidite , standardkvalitet, serumflaska
Produktkod. 18054090 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18054090 1 g
17977172 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18054090 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27174804
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
5 me-dC CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxycytidin (dC) med bensoyl (Bz) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
5 me-dC CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxycytidin (dC) med bensoyl (Bz) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. 5-me-dC Phosphoramidite framkallar förbättrad bindning och ökad duplexstabilisering (till dG) jämfört med ometylerad dC. Detta kan tillskrivas den hydrofoba naturen hos metylgrupperna som hjälper till att eliminera vattenmolekyler från duplexet. Således kan den användas för att förbättra förmågan hos en oligo att hybridisera till sitt mål. Det har visat sig särskilt användbart i oligoapplikationer såsom starkt bindande PCR-primers, immunstimulering (via antisense) och i metyleringsstudier. Denna produkt levereras i en 20 ml bärnstensfärgad flaska med en Serum Vial-halsstil, som är kompatibel med de flesta ABI Systems∣AKTA System av oligonukleotidsyntetiserare.
Drag:
Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-N4-bensoyl-5-metyl-2'-deoxicytidin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel: C 47 H 54 N 5 O 8 P
Bas: 5 me-dC
Basskydd: Bz
Formelvikt: 847,95 g/mol
CAS-nummer: 105931-57-5
HPLC-renhet:> 98%; M-11 Orenhet≤ 0,01 %
31P NMR Renhet:≥ 98%; HMT orenhet (∼ 146 ppm):≤ 0,10 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers
Produkttyp 5 me-dC CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Deoxycytidin (dC)
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 98%
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet Standard
Nukleinsyratyp DNA
Form Pulver