Läs mer
Thermo Scientific™ 5 me-dC Phosphoramidite , standardkvalitet, serumflaska
Produktkod. p-7180982 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Produktkod. 18054090
Brand: Thermo Scientific™ 27174804
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
5 me-dC CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxycytidin (dC) med bensoyl (Bz) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
5 me-dC CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxycytidin (dC) med bensoyl (Bz) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. 5-me-dC Phosphoramidite framkallar förbättrad bindning och ökad duplexstabilisering (till dG) jämfört med ometylerad dC. Detta kan tillskrivas den hydrofoba naturen hos metylgrupperna som hjälper till att eliminera vattenmolekyler från duplexet. Således kan den användas för att förbättra förmågan hos en oligo att hybridisera till sitt mål. Det har visat sig särskilt användbart i oligoapplikationer såsom starkt bindande PCR-primers, immunstimulering (via antisense) och i metyleringsstudier. Denna produkt levereras i en 20 ml bärnstensfärgad flaska med en Serum Vial-halsstil, som är kompatibel med de flesta ABI Systems∣AKTA System av oligonukleotidsyntetiserare.
Drag:
Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-N4-bensoyl-5-metyl-2'-deoxicytidin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel: C 47 H 54 N 5 O 8 P
Bas: 5 me-dC
Basskydd: Bz
Formelvikt: 847,95 g/mol
CAS-nummer: 105931-57-5
HPLC-renhet:> 98%; M-11 Orenhet≤ 0,01 %
31P NMR Renhet:≥ 98%; HMT orenhet (∼ 146 ppm):≤ 0,10 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers
Produkttyp 5 me-dC CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Deoxycytidin (dC)
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 98%
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet Standard
Nukleinsyratyp DNA
Form Pulver