missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7-Despropyl 7-metylvardenafil, TRC

Produktkod. 30010763
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010763 5 mg
30134195 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30010763 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2973505MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

Molekylformel C21H28N6O4S
Molekylvikt (g/mol) 460.55
Synonym 2-(2-Ethoxy-5-((4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl)phenyl)-5,7-dimethylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-one
LEDER O=S(N1CCN(CC)CC1)(C2=CC=C(OCC)C(C3=NN4C(C(N3)=O)=C(C)N=C4C)=C2)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 7-Despropyl 7-Methyl Vardenafil
Analyt- eller komponentnamn 7-Despropyl 7-Methyl Vardenafil
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C21H28N6O4S/c1-5-25-9-11-26(12-10-25)32(29,30)16-7-8-18(31-6-2)17(13-16)20-23-21(28)19-14(3)22-15(4)27(19)24-20/h7-8,13H,5-6,9-12H2,1-4H3,(H,23,24,28)
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 5 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.