missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Atorvastatin-d5 Calcium Salt, TRC

Produktkod. 30339524
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Produktkod. 30339524

Brand: Toronto Research Chemicals TRCA7917545MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Atorvastatin 3-phenyl-d5 calcium salt
CAS 222412-82-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel 2 C33 2H5 H29 F N2 O5 . Ca
Kvantitet 5 mg
Synonym 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-(phenyl-d5)-4-[(phenylamino)carbonyl]-, calcium salt (2:1), (βR,δR)- (9CI), Atorvastatin-d5 calcium salt, (3R,5R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-(phenyl-d5)-4-phenylcarbamoylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid calcium salt, (βR,δR)-2-(p-Fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-isopropyl-3-(phenyl-d5)-4-(phenylcarbamoyl)pyrrole-1-heptanoic acid calcium salt, Atorvastatin-D5 calcium salt (3-phenyl-D5)
InChI formel InChI=1S/2C33H35FN2O5.Ca/c2*1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;/h2*3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);/q;;+2/p-2/t2*26-,27-;/m11./s1/i2*3D,5D,6D,9D,10D;
LEDER [Ca+2].[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2c(C(=O)Nc3ccccc3)c(C(C)C)n(CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c2c4ccc(F)cc4.[2H]c5c([2H])c([2H])c(c([2H])c5[2H])c6c(C(=O)Nc7ccccc7)c(C(C)C)n(CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c6c8ccc(F)cc8
IUPAC-namn calcium;(3R,5R)-7-[2-(4-fluorophenyl)-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
Molekylvikt (g/mol) 1165.4
Formel vikt 1164.5157
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.