missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lexibulin, MedChemExpress

Produktkod. 16466717
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16466717 5 mg -
16490357 50 mg -
16444008 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16466717 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10498

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Lexibulin (CYT-997) is a potent and orally active tubulin polymerisation inhibitor with IC50s of 10-100 nM in cancer cell lines; with potent cytotoxic and vascular disrupting activity in vitro and in vivo. Lexibulin induces cell apoptosis and induces mitochondrial ROS generation in GC cells.

Lexibulin (CYT-997) is a potent and orally active tubulin polymerisation inhibitor with IC50s of 10-100 nM in cancer cell lines

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lexibulin
CAS 917111-44-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H30N6O2
Kvantitet 5 mg
Synonym CYT-997
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (230.13 mM)
LEDER CCC[C@H](NC1=C(C)C=NC(C2=CC=C(NC(NCC)=O)C(OC)=C2)=N1)C3=CN=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 434.53
Formel vikt 434.53
Procent renhet 98.08%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.