missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MDL-29951, MedChemExpress

Produktkod. 16409577
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16409577

Brand: Medchem Express HY163125mg

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress MDL-29951 is a novel glycine antagonist of NMDA receptor activation, with Ki of 0.14 μM for [3H]glycine binding in vitro and in vivo.

MDL-29951 is a novel glycine antagonist of NMDA receptor activation, with Ki of 0.14 μM for [3H]glycine binding in vitro and in vivo.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material MDL-29951
CAS 130798-51-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H9Cl2NO4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (165.50 mM)
LEDER O=C(O)CCC1=C(C(O)=O)NC2=C1C(Cl)=CC(Cl)=C2
Molekylvikt (g/mol) 302.11
Formel vikt 302.11
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.