Läs mer
Tocris Bioscience™ MS 28
Produktkod. 30067464
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. 30067464
Brand: Tocris Bioscience™ 8076/5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cyclin D1, CDK4/6 and cyclin D3 Degrader (PROTAC™)
MS 28 is a cyclinD1 Degrader (PROTAC™) (DC50 = 950 nM; Dmax = 90% in vitro). Also degrades CDK4, CDK6 and cyclin D3 after 4 hours. Degrades cyclin D1 and cyclin D3 by recruiting the CDK4/6 as a 'bridge'. Comprises a CDK4/6 binding moiety joined by a linker to a VHL ligand. Suppresses NCI-H2110 and Calu-1 cancer cell growth at 1 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S,4R)-1-((S)-2-(7-(4-(6-((6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-7-oxo-7,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl)amino)pyridin-3-yl)piperazin-1-yl)-7-oxoheptanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide
CAS 2229974-73-4
Kvantitet 5 mg
Mål Active Degraders
Molekylformel C53H67N11O7S
Renhet 0.98