Läs mer
N-Acetyl-D-Neuraminic Acid-13C, TRC
Kvantitet:
5 mg
50 mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-D-Neuraminic Acid-13C |
| Molekylformel | C1013CH19NO9 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 5-(Acetylamino)-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulosonic Acid-13C, NANA-13C, N-Acetylsialic Acid-13C, Sialic Acid-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5?,6-,7-,8-,9-,11?/m1/s1/i10+1 |
| LEDER | OC1[C@@H](NC(C)=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)OC(O)([13C](O)=O)C1 |
| IUPAC-namn | (5R,6R)-5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.27 |