Läs mer
Greiner Bio-One 5mL Polyethylene Immuno-Tube
Produktkod. 10135011
Change view
Yta:
Låg adsorption
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Produktkod. Yta Förpackningsstorlek
10135011 Låg adsorption Paket med 2000
1 options
Produktkod. 10135011 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 115301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use for determining hormone levels.
  • Low adsorption
  • Dia. x Height: 12 x 75mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Determining hormone levels
Material Polyethylene
Produkttyp Immuno Tube
Yta Låg adsorption
Längd (metrisk) 75 mm
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Volym (metrisk) 5 mL