Läs mer
Greiner Bio-One 5 ml polystyren-immunrör
Beskrivning
- Rund botten
- Diameter x Höjd: 12 x 75 mm
- Finns med antingen medelstor eller hög bindningskapacitet
- Med eller utan stjärna längst ner
- Stjärnan i botten av rören tjänar till att öka ytan och gör det därmed möjligt att binda mängder av antigener eller antikroppar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Bestämning av hormonnivåer |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Immuno Provrör |
| Yta | Mediumbindning |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| Inkluderar | Utan Star Bottom |