Läs mer
Greiner Bio-One 5 ml polystyren-immunrör
Beskrivning
- Round bottom
- Dia. x Height: 12 x 75mm
- Available with either medium or high binding capacities
- With or without star at bottom
- Star at the bottom of the tubes serve to increase the surface and thus make it possible to bind amounts of antigens or antibodies
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Determining hormone levels |
| Material | Polystyrene |
| Produkttyp | Immuno Tube |
| Yta | Mediumbindande |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| Inkluderar | Stjärnbotten |