Beskrivning
NMR-rör är tunna glasväggar som används för att innehålla prover i kärnmagnetisk resonansspektroskopi. Det är viktigt att rören är jämnt tjocka och välbalanserade för att säkerställa att de snurrar med regelbundna hastigheter (dvs. de vinglar inte), inom NMR-spektrometern. NMR-rör används främst med små prover lösta i ett lämpligt lösningsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 203,2 mm |
| Material | Glass (Type 1, Class A) |
| Produkttyp | NMR-provrör |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |
| Fältstyrka | 600+MHz |
| Längd (engelska) | 8 tum |