Läs mer
5N saltsyra, 5M, Chem Lab™
Specifikationer
Specifikationer
| Utseende | Färglös |
| pH | <1 |
| Sammansättning | Saltsyra 5 mol/L |
| Koncentration | 182,305g HCl/l H2O = 5 N (±0,01/20 °C) |
| Densitet | 1.08g/mL |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Vätska |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydrochloric acid 5 mol/l
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H315-Irriterar huden.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid