missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(5R,11S,13S)-rel-(+)-5,6,7,8,9,10,11,12-Octahydro-3-methoxy-5-methyl-5,11-methanobenzocyclodecen-13-amine L-Tartaric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5R,11S,13S)-rel-(+)-5,6,7,8,9,10,11,12-Octahydro-3-methoxy-5-methyl-5,11-methanobenzocyclodecen-13-amine L-Tartaric Acid |
| CAS | 58383-83-8 |
| Molekylformel | C21H31NO7 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (5R,11S,13S)-rel-(+)-5,6,7,8,9,10,11,12-Octahydro-3-methoxy-5-methyl-5,11-methanobenzocyclodecen-13-amine (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO.C4H6O6/c1-17-9-5-3-4-6-13(16(17)18)10-12-7-8-14(19-2)11-15(12)17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7-8,11,13,16H,3-6,9-10,18H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t13-,16-,17+;1-,2-/m01/s1 |
| LEDER | N[C@@H]1[C@]2(C)CCCCC[C@@]1([H])CC3=CC=C(OC)C=C32.O[C@H]([C@H](C(O)=O)O)C(O)=O |
| IUPAC-namn | (5R,11S,13S)-3-methoxy-5-methyl-5,6,7,8,9,10,11,12-octahydro-5,11-methanobenzo[10]annulen-13-amine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate |
| Molekylvikt (g/mol) | 409.47 |
| Formel vikt | 409.21 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?