missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(5R)-2-Methylene-5-(1-methylethenyl)cyclohexanol (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5R)-2-Methylene-5-(1-methylethenyl)cyclohexanol (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 216655-61-7 |
| Molekylformel | C10H16O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h9-11H,1,3-6H2,2H3/t9?,10-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=C)[C@@H]1CCC(=C)C(C1)O |
| IUPAC-namn | (1R)-2-methylidene-5-prop-1-en-2-ylcyclohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.23 |
| Formel vikt | 152.1201 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?