Läs mer
(5R)-3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-5-(hydroxymethyl)oxazolidin-2-one, Mikromol™
Beskrivning
(5R)-3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-5-(hydroxymethyl)oxazolidin-2-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5R)-3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-5-(hydroxymethyl)oxazolidin-2-one |
| CAS | 168828-82-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (5R)-3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-5-(hydroxymethyl)oxazolidin-2-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H17 F N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Oxazolidinone, 3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-5-(hydroxymethyl)-, (5R)-, 2-Oxazolidinone, 3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-5-(hydroxymethyl)-, (R)-, (5R)-5-(Hydroxymethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone, (R)-5-(Hydroxymethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one, (R)-[3-(3-Fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl]methanol, (R)-[3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl]methanol, [(R)-3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl]methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17FN2O4/c15-12-7-10(17-8-11(9-18)21-14(17)19)1-2-13(12)16-3-5-20-6-4-16/h1-2,7,11,18H,3-6,8-9H2/t11-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2 |
| IUPAC-namn | (5R)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-5-(hydroxymethyl)-1,3-oxazolidin-2-one |
| Visa mer |