Läs mer
(5R)-5-[(1R)-1,2-dihydroxyetyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one (D-isoaskorbinsyra), Mikromol™
Produktkod. 17957164
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17957164 100 mg
1 options
Produktkod. 17957164 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0166.100100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(5R)-5-[(1R)-1,2-dihydroxyetyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-ett (D-isoaskorbinsyra)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoascorbic Acid
CAS 89-65-6
Analyt- eller komponentnamn Isoascorbic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H8 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (5R)-5-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one (D-Isoascorbic Acid), Ascorbic Acid Impurity F, Sodium Ascorbate Impurity F
InChI formel InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
LEDER OC[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
IUPAC-namn (2R)-2-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
Molekylvikt (g/mol) 176.12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 176,0321 g/mol