Läs mer
(5R,6R)-2,2-dimetyl-1,3-dioxepan-5,6-diol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10402294
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10402294 500 mg Bärnstensfärgad glasflaska 500mg
1 options
Produktkod. 10402294 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00284CE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-pentyloxirane
CAS 61229-03-6
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H14O
MDL-nummer MFCD12198132
Kvantitet 500 mg
Synonym s-2-pentyloxirane, 2s-2-pentyloxirane, s-1,2-epoxyheptane, 2beta-pentyloxirane, 2s-1,2-epoxyheptane, oxirane,2-pentyl-, 2s, oxirane, 2-pentyl-, 2s
InChI-nyckel NMOFYYYCFRVWBK-ZETCQYMHSA-N
LEDER CCCCCC1CO1
IUPAC-namn (2S)-2-pentyloxiran
Molekylvikt (g/mol) 114.188
PubChem CID 10986189
Formel vikt 114.19
Procent renhet 97%