Läs mer
(5R,6S)-(-)-4-bensyloxikarbonyl-5,6-difenyl-2-morfolinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15497318
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497318 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15497318 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60821.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 100516-54-9 | C24H21NO4 | 387.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5R,6S)-(-)-4-Benzyloxycarbonyl-5,6-diphenyl-2-morpholinone
CAS 100516-54-9
Smältpunkt 205 °C till 207 °C
Molekylformel C24H21NO4
MDL-nummer MFCD00074958
Kvantitet 1 g
Synonym 2r,3s-benzyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, benzyl 2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, benzyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2r,3s-n-cbz-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, 2r,3s---n-z-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, benzyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, pubchem18045, 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
InChI-nyckel HECRUWTZAMPQOS-UHFFFAOYNA-N
LEDER O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn bensyl-6-oxo-2,3-difenylmorfolin-4-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 387.44
PubChem CID 981238
Formel vikt 387.43
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.