Läs mer
(5R,6S)-5,6-Diphenyl-2-morpholinone, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5R,6S)-5,6-Diphenyl-2-morpholinone |
| CAS | 282735-66-4 |
| Molekylformel | C16H15NO2 |
| MDL-nummer | MFCD09751026 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5r,6s-5,6-diphenyl-2-morpholinone, 5r,6s-5,6-diphenylmorpholin-2-one, 5r, 6s-5, 6-diphenyl-2-morpholinone, 2-morpholinone, 5,6-diphenyl-, 5r,6s, pubchem18125, 2,3-diphenyl-morpholin-2-one, 5alpha,6alpha-diphenylmorpholine-2-one, 5r,6s-5,6-diphenyl-4-morpholin-2-one, 5r,6s-tetrahydro-5,6-diphenyl-2h-1,4-oxazin-2-one, 2s,3r-2,3,5,6-tetrahydro-2,3-diphenyl-1,4-oxazin-6-one |
| InChI-nyckel | LTPOSIZJPSDSIL-UHFFFAOYNA-N |
| LEDER | O=C1CNC(C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-namn | 5,6-diphenylmorpholin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.30 |
| Visa mer |