Learn More
(5R,6S)-6-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-7-oxo-3-[(3R)-3-pyrrolidinylthio]-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic Acid (>90%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (5R,6S)-6-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-7-oxo-3-[(3R)-3-pyrrolidinylthio]-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O4S/c1-6(16)10-8-4-9(20-7-2-3-14-5-7)11(13(18)19)15(8)12(10)17/h6-8,10,14,16H,2-5H2,1H3,(H,18,19)/t6-,7+,8?,10?/m1/s1 |
| Formel vikt | 298.0987 |