missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5R-Hydroxy-L-lysine Dihydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5R-Hydroxy-L-lysine Dihydrochloride Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O3.2ClH/c7-3-4(9)1-2-5(8)6(10)11;;/h4-5,9H,1-3,7-8H2,(H,10,11);2*1H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?