Läs mer
(5R)-Tetrahydro-5-methyl-2H-pyran-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5R)-Tetrahydro-5-methyl-2H-pyran-2-one |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h5H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1 |
| Formel vikt | 114.0681 |