Läs mer
(5RS)-5-[[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-3-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethyl]thiazolidine-2,4-dione, Mikromol™
Beskrivning
(5RS)-5-[[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-3-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethyl]thiazolidine-2,4-dione
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5RS)-5-[[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-3-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethyl]thiazolidine-2,4-dione |
| CAS | 952188-00-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (5RS)-5-[[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-3-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethyl]thiazolidine-2,4-dione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C28 H31 N3 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Pioglitazone Hydrochloride Imp. C (EP), Pioglitazone Imp. C (EP), (5RS)-5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl]-3-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione, Pioglitazone Hydrochloride Imp. C (Pharmeuropa), Pioglitazone Hydrochloride Impurity C, Pioglitazone Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C28H31N3O3S/c1-3-20-5-9-23(29-18-20)13-15-31-27(32)26(35-28(31)33)17-22-7-11-25(12-8-22)34-16-14-24-10-6-21(4-2)19-30-24/h5-12,18-19,26H,3-4,13-17H2,1-2H3 |
| LEDER | CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)N(CCc4ccc(CC)cn4)C3=O)cc2)nc1 |
| IUPAC-namn | 5-[[4-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-3-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| Visa mer |