missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(5RS)-5-Ethenylpyrrolidin-2-one, Mikromol™
Beskrivning
(5RS)-5-Ethenylpyrrolidin-2-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-vinylpyrrolidin-2-one |
| CAS | 7529-16-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-vinylpyrrolidin-2-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H9 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 5-vinyl- (8CI), 5-Vinyl-2-pyrrolidinone, MDL 17637-03, Vigabatrin Imp. A (EP), Vigabatrin USP Related Compound A, Vigabatrin USP RC A, (+/-)-5-Vinylpyrrolidin-2-one, Vigabatrin Related Compound A, Vigabatrin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO/c1-2-5-3-4-6(8)7-5/h2,5H,1,3-4H2,(H,7,8) |
| LEDER | C=CC1CCC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 5-ethenylpyrrolidin-2-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?