Läs mer
(5RS)-5-Ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one, Mikromol™
Beskrivning
(5RS)-5-Ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5RS)-5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one |
| CAS | 69125-70-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (5RS)-5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H14 N4 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2,6-Diamino-5-ethyl-5-phenyl-4(5H)-Pyrimidinone, Phenobarbital Imp. A (EP), Phenobarbital Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(13)15-11(14)16-10(12)17/h3-7H,2H2,1H3,(H4,13,14,15,16,17) |
| LEDER | CCC1(C(=N)NC(=N)NC1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyl-1,3-diazinan-4-one |
| Visa mer |