Läs mer
(5RS)-5-Etyl-2,6-diimino-5-fenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one, Mikromol™
Produktkod. 30457514
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457514 4 x 25 mg
30050087 25 mg
18053280 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457514 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0265.0600254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(5RS)-5-Etyl-2,6-diimino-5-fenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5RS)-5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one
CAS 69125-70-8
Analyt- eller komponentnamn (5RS)-5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H14 N4 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2,6-Diamino-5-ethyl-5-phenyl-4(5H)-Pyrimidinone, Phenobarbital Imp. A (EP), Phenobarbital Impurity A
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(13)15-11(14)16-10(12)17/h3-7H,2H2,1H3,(H4,13,14,15,16,17)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCC1(C(=N)NC(=N)NC1=O)c2ccccc2
IUPAC-namn 5-etyl-2,6-diimino-5-fenyl-1,3-diazinan-4-ett
Molekylvikt (g/mol) 230.27
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 230,1168 g/mol