Läs mer
(5RS)-5-Ethyl-2-imino-5-phenyldihydropyrimidine-4,6(1H,3H)-dione (2-Amino-5-ethyl-5-phenyl-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione), Mikromol™
Produktkod. 30050318
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050318 25 mg
30049720 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050318 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0265.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(5RS)-5-Ethyl-2-imino-5-phenyldihydropyrimidine-4,6(1H,3H)-dione (2-Amino-5-ethyl-5-phenyl-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-ethyl-5-phenyl-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione
CAS 130690-55-0
Analyt- eller komponentnamn 2-Amino-5-ethyl-5-phenyl-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H13 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Amino-5-ethyl-5-phenyl-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione
InChI formel InChI=1S/C12H13N3O2/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(16)14-11(13)15-10(12)17/h3-7H,2H2,1H3,(H3,13,14,15,16,17)
LEDER CCC1(C(=O)NC(=N)NC1=O)c2ccccc2
IUPAC-namn 5-ethyl-2-imino-5-phenyl-1,3-diazinane-4,6-dione
Molekylvikt (g/mol) 231.25
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 231.1008 g/mol
Visa mer Visa mindre
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.