missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(5RS)-5-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one ((RS)-Norcotinine), Mikromol™
Beskrivning
(5RS)-5-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one ((RS)-Norcotinine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-Norcotinine |
| CAS | 17708-87-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (RS)-Norcotinine |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C9 H10 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (RS)-Norcotinine, 2-Pyrrolidinone, 5-(3-pyridinyl)-, (+/-)-, Norcotinine, (+/-)- (8CI), (+/-)-Demethylcotinine, (+/-)-Norcotinine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-4-3-8(11-9)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,11,12) |
| LEDER | O=C1CCC(N1)c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | 5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?