missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(5RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione, Mikromol™

Produktkod. 30050420
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050420 25 mg
17991746 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050420 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0071.030025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(5RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (5RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione
CAS 54699-91-1
Analyt- eller komponentnamn (5RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H10 Cl2 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (5RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione, Lorazepam Imp. D (EP), Lorazepam Impurity D
InChI formel InChI=1S/C15H10Cl2N2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-15(21)14(20)18-12)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7,13H,(H,18,20)(H,19,21)
LEDER Clc1ccc2NC(=O)C(=O)NC(c3ccccc3Cl)c2c1
IUPAC-namn 7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 321.16
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 320.0119 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.